Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MMS22L. Source: E.coli Amino Acid Sequence: MSQVVPFSQLADAAADFTLLAMDMPSTAPSDFQPQPVISIIQLFGWDDIICPQVVARYLSHVLQNSTLCEALSHSGYVSFQALTVRSWIRC The MMS22L Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The MMS22L Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 253714 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | MMS22L Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | C6orf167, Chromosome 6 Open Reading Frame 167, DJ39B17.2, Methyl Methanesulfonate-Sensitivity Protein 22-Like, MMS22 Like, DNA Repair Protein MMS22-Like, DNA Repair Protein, Protein MMS22-Like |
| Gensymbol | MMS22L |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.