Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipettierer
GREENER_CHOICE
Ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Lieferung hochpräziser Volumina erfordern
Marke:  VistaLab™ Technologies 1051C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11935792
  • 329.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Beschreibung
  • Einzelstreich-Betrieb „Volumenabgabe“
  • Integrierter Spitzenabwerfer und Handschuhschutz
  • Werkseitig kalibriert auf spezifische Volumenabgabe; kann im Labor einfach neu kalibriert werden
  • Erhältlich in 30 festen Volumina von 5 bis 1.000Einzelstreichμl
  • Auch als wählbares Modell erhältlich: 50/100/200 μl
Spezifikation
Spezifikation
±5 %
Orange
Aluminium, Edelstahl
1
Axiale Pipette
Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer
2,60%
Nicht autoklavierbar
Reusable
D-Tipper™
Unsteril
10 μl
Düseneinsatz, Kalibriertaste
Nutzungsdauer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipettierer > Genauigkeit: 5,00 %, Präzision: 2,60%, Volumen: 10 μl, Farbe: Orange