Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipettierer
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10, 50, 100, 200, 1000 μL
1000 μ l
100 μl
10 μl
120 μl
150 μl
15 μl
200 μl
20 μl
250 μl
25 μl
300 μl
30 μl
400 μl
40 μl
500 μl
50 μl
5 μl
600 μl
60 μl
700 μl
70 μl
75 μl
80 μl
900 μl
90 μl
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
- Einzelstreich-Betrieb „Volumenabgabe“
- Integrierter Spitzenabwerfer und Handschuhschutz
- Werkseitig kalibriert auf spezifische Volumenabgabe; kann im Labor einfach neu kalibriert werden
- Erhältlich in 30 festen Volumina von 5 bis 1.000Einzelstreichμl
- Auch als wählbares Modell erhältlich: 50/100/200 μl
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Quellenreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit | ±1 % |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Silber |
Einwegprodukt | Reusable |
Material | Aluminium, Edelstahl |
Modell | D-Tipper™ |
Anzahl Kanäle | 1 |
Sterilität | Unsteril |
Typ | Axiale Pipette |
Volumen (metrisch) | 600 μl |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipettierer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur