Learn More
Kartell™ Manuelle Einkanalpipette, Modell MiniFix
Eine innovative Produktlinie von Mini-Mikropipetten mit festem Volumen zur Luftverdrängung. Der Kartell™ Minifix Mikropipettierer wurde für einen schnellen, repetitiven und präzisen Betrieb entwickelt und ist zu günstigen Preisen erhältlich.
Marke: Kartell™ 0129300
28.22 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Entwickelt für die schnelle, wiederholte und präzise Bedienung
- Sehr kompakt in Größe und Gewicht
- Entwickelt für routinemäßige oder biologisch gefährliche Arbeiten
- Kartell™ -Spitzen passen auf die konische Welle sowie auf die meisten anderen handelsüblich lieferbaren Spitzen
- Die Kolbentaste hat je nach Dosierkapazität eine andere Farbe
- Individuell nach ISO8655 kalibriert, dem neuen internationalen Standard für kolbenbetriebene volumetrische Geräte
- Trägt das CE-Konformitätszeichen
Spezifikation
± 0.3 % | |
Kartell™ 961 | |
Rot | |
1 | |
500 μl | |
Universal-Pipette | |
13 cm |
CE/IVD | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Mikropipette | |
Routine- oder biologische Gefahrenarbeit, In-situ-Analysen und Probennahme | |
1/Packung | |
10 g |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
26Stunden
8Minuten
29Sekunden
5Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%