Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke: Merck SLGNM25NS
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ HPF-Spritzenfilter- HPF Millex enthält zwei verschiedene Medien: Einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zum Entfernen größerer Partikel und einen 0,20 oder 0,45 µm-Membranfilter für die Feinfiltration
- Deutlich höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filterung partikelbeladener Lösungen
- Für manuellen oder automatisierten Gebrauch
- Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
Anwendungen:
Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels, Automatisierung der Probenvorbereitung, Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Spezifikation
Naturfarben | |
Ja | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
50er-Packung | |
50Pack | |
45 °C | |
100 mL | |
2,1 cm | |
25 mm |
Luer-Lock-Buchse | |
HDPE | |
Nicht steril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Nylon | |
Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip | |
113 °F | |
Filtereinheit | |
0.82 Zoll | |
2,5 cm | |
2,5 cm |