Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
321.00 CHF - 3950.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Filtrationsbereich | 3,9 cm2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10033204
|
Merck
SLGNM25NK |
1000Pack |
3950.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10656275
|
Merck
SLGNM25NS |
50Pack |
321.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Overview of Non-Sterile Millex™ HPF Syringe Filters- HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 μm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 μm membrane filter for fine filtration
- Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
- For manual or automated use
- Low-extractable polyethylene housing
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Spezifikation
Naturfarben | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
100 mL |
Ja | |
Nicht steril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Nylon | |
25 mm |