Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke:  Merck SLGNM25NK
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10033204
  • 3950.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ HPF-Spritzenfilter
  • HPF Millex enthält zwei verschiedene Medien: Einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zum Entfernen größerer Partikel und einen 0,20 oder 0,45 µm-Membranfilter für die Feinfiltration
  • Deutlich höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filterung partikelbeladener Lösungen
  • Für manuellen oder automatisierten Gebrauch
  • Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
Anwendungen:
Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels, Automatisierung der Probenvorbereitung, Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Nylon mit graduiertem Glasfaser-Vorsatzfilter
Unsteril
Analytische Probenvorbereitung
Nylon
Spritzenfilter
25 mm
Ja
0,2 μm
3,9 cm2
250 µl
1000Pack
100 mL
25 mm