Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, 0.20 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
1030.00 CHF - 3670.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 3,9 cm2 |
Typ | Automatisierungskompatibler Millex Filter |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11720463
|
Merck
SLLGDZ5NZ |
200Pack | PTFE |
1030.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11775223
|
Merck
SLLGDZ5NK |
Gehäuse 1000Pack | PTFE |
3670.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Problemlose Leistung in einer Vielzahl automatisierter Systeme
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex™ Syringe Filters:- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
- Luer-Lok™ connection optimized for precise alignment and fit
Applications:
- Drug Dissolution Testin
- Automated Sample Preparation
- Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Automatisierungskompatibler Millex Filter |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
2,1 cm |