Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, 0.20 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Marke: Merck SLLGDZ5NK
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Descripción
Problemlose Leistung in einer Vielzahl automatisierter Systeme
Automatisierungskompatible, nicht sterile Millex™ Spritzenfilter:- Für die effiziente Filtration bei der Auflösung und anderen automatisierten Probenvorbereitungsanwendungen entwickelt
- Das gewölbte Gehäuse gewährleistet eine zuverlässige Filterabgabe
- In verschiedenen Membrantypen und Porengrößen erhältlich, einschließlich Einheiten mit Vorfiltern für partikelbeladene Proben.
- Erhältlich in Großmengen oder Steigröhrchen für den Einsatz mit automatisierten Filterwechselsystemen
- Luer-Lok™ Anschluss optimiert für präzise Ausrichtung und Passform
Anwendungen:
- Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels
- Automatisierte Probenvorbereitung
- Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Especificaciones
Ja | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
Gehäuse 1000Pack | |
Automatisierungskompatibler Millex Filter | |
2,5 mm |
PTFE | |
Unsteril | |
Gehäuse 1000Pack | |
Gehäuse 1000Pack | |
2,1 cm |