Learn More
Merck Millex™ sterile Spritzenvorsatzfilter: Durapore PVDF-Membran – Gelb
Entwickelt für die Sterilisation und Klärung steriler Lösungen. MilliporeSigma™ Millex™ Sterile Spritzenfilter: MCE-Membranen sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten, die während des Filterzusammenbaus nicht von menschlichen Händen berührt wurden. Porengrößen von 0.1, 0.22, 0.45 und 5.0 μm verfügbar; Filter von medizinischem Grad erhältlich.
455.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Durapore PVDF |
Produktcode | Marke | Porengröße | Typ | Durchmesser (metrisch) | Spitzenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Typ | Durchmesser (metrisch) | Spitzenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12766842
|
Merck
SLGVM33RS |
0,22 μm | Spritzenfilter, medizinisch | 3,3 cm | Modifiziertes Acryl |
455.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Entwickelt für die Sterilisation und Klärung steriler Lösungen. EMD Millipore Millex™ sterile Spritzenfilter: MCE-Membranen sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten, die während des Filterzusammenbaus nicht von menschlichen Händen berührt wurden. Porengrößen von 0.1, 0.22, 0.45 und 5.0 μm verfügbar; Filter von medizinischem Grad erhältlich.
- Auf 100 % Integrität getestet, einzeln verpackt und sterilisiert
- Weiblicher Luer-Lok™-Einlass und männlicher Luer-Slip-Auslass
- In einer kontrollierten Umgebung mit einem automatisierten Verfahren hergestellt
- Der gelbe farbkodierte Streifen gibt an, welche Membran enthalten ist
- Filter mit einer Porengröße von ≤0.22 μm, filtern steril
- Größere Porengrößen sind zum Klären und Vorfiltern
- Qualitätszertifikat inbegriffen
Durapore™ Membran (PVDF)
- Sterilisierung/Klärung von biologischen Lösungen mit der niedrigsten Proteinbindung
- Hergestellt aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Gammasterilisiert
- Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI.
- Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA.
Compliance
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Gelb | |
Durapore PVDF | |
<100 µl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
145 psi | |
113 °F | |
113 °F | |
Modifiziertes Acryl | |
3,3 cm |
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. | |
Ja | |
Steril | |
PVDF | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50Pack | |
45 °C | |
45 °C | |
Spritzenfilter, medizinisch |