Learn More
Merck Millex™ sterile Spritzenvorsatzfilter: Durapore PVDF-Membran – Gelb
Entwickelt für die Sterilisation und Klärung steriler Lösungen. MilliporeSigma™ Millex™ Sterile Spritzenfilter: MCE-Membranen sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten, die während des Filterzusammenbaus nicht von menschlichen Händen berührt wurden. Porengrößen von 0.1, 0.22, 0.45 und 5.0 μm verfügbar; Filter von medizinischem Grad erhältlich.
Marke: Merck SLGVM33RS
400.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Entwickelt für die Sterilisation und Klärung steriler Lösungen. EMD Millipore Millex™ sterile Spritzenfilter: MCE-Membranen sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten, die während des Filterzusammenbaus nicht von menschlichen Händen berührt wurden. Porengrößen von 0.1, 0.22, 0.45 und 5.0 μm verfügbar; Filter von medizinischem Grad erhältlich.
Die sterilen Millex™ Spritzenfilter sind in Durchmessern von 4, 13, 25, 33 und 50 mm mit einer Vielzahl von Membranen erhältlich und eignen sich ideal zum Sterilisieren organischer Lösungsmittel, wässriger Lösungen oder von Luft/Gas. Viele Methoden zur Probenvorbereitung spezifizieren Millex™ Filter aufgrund ihrer unübertroffenen Qualität und Konsistenz. Millex™ Filter zeichnen sich nicht nur durch ein minimales Rückhaltevolumen und schnellere Durchflussraten aus, sondern halten auch höheren Betriebsdrücken stand und sind chemisch mit einer Reihe von Proben und Lösungsmitteln kompatibel, um das Auslaugen extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren. Millex™ Filter werden in einer kontrollierten, automatisierten Umgebung mit den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Sterile Geräte werden mit einem Qualitätszertifikat geliefert, wobei ausgewählte Geräte für medizinische Anwendungen gekennzeichnet sind.Merkmale und Vorteile:• Maßgeschneidert für eine Vielzahl von Anwendungen auf der Grundlage von Membrantyp, Gehäuse und Validierungseinstufung • In einigen Ländern als Medizinprodukt eingestufte Geräte, einschließlich belüfteter Geräte für die direkte Patientenversorgung • Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit sowie zum Schutz von Vakuumleitungen • Membranen mit geringem extrahierbaren Anteil und geringer Absorption für minimale Probenverluste • Schnellere Flussraten und höhere Betriebsdrücke für hohe Leistungsanforderungen Anwendungen: Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration von hochwertigen Protein- oder Kleinmolekülkomponenten, ausgewählte Anwendungen für medizinische Geräte (je nach Land/Region teilweise auch für die direkte Patientenversorgung)Compliance
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Gelb | |
Durapore PVDF | |
Steril | |
<100 µl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
145 psi | |
113 °F | |
113 °F | |
Modifiziertes Acryl | |
100 mL |
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. | |
Ja | |
0,22 μm | |
Ultraniedrige Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen; Sterilisation von Arzneimitteln oder wässrigen Lösungen, die intravenös verabreicht werden | |
PVDF | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50Pack | |
45 °C | |
45 °C | |
Spritzenfilter, medizinisch | |
3,3 cm |