Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Coated Microplate
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Strep-Tactin
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Strep-Tactin™-beschichtete Mikrotiterplatte (12 x 8-Well-Streifen) für Liganden-Bindungsassays, Immunoassays, Enzym-Assays oder diagnostische Assays unter Bedingungen mit hohem Durchsatz.
- Aufgrund der hohen Spezifität und Affinität (µM-nM) der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™können Strep-tag™ II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine auch aus komplexen Gemischen selektiv und stabil erfasst werden.
- Biomoleküle von Interesse werden Interaktionspartnern auf einheitliche Weise präsentiert, was zu zuverlässigen und reproduzierbaren Assays führt.
- Das Festphasenformat mit mehreren Wells ist mit Standard-Mehrkanalpipetten und automatischen Plattenlesegeräten kompatibel.
- Die Bindungskapazität des Twin-Strep-tag™ Fusionsproteins (bestimmt mit bakterieller alkalischer Phosphatase (97 kDa)) für Inkubationsvolumen von 200 µl beträgt 2 pmol.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Anzahl Wells | 96 |
| Oberflächenbehandlung | Strep-Tactin |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 300 μl |
| Menge | 1/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 °C |
Nur für Forschungszwecke.