Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender erleichtert Verfahren durch automatisches Dispensieren von Membranfiltern.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 16713----BO
Additional Details : Gewicht : 3.10000kg
Beschreibung
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender erleichtert Verfahren durch automatisches Dispensieren von Membranfiltern.
- Erleichtert mikrobiologische Testverfahren.
- Die geringe Stellfläche spart wertvollen Platz für die Laminarströmungshaube.
- Die Membranfilter werden vollautomatisch auf Knopfdruck, freihändig oder per Fußschalter aus der sterilen Verpackung entfernt.
Spezifikation
2,4 kg | |
0,5 s | |
Umwelt-/Wassertests, Lebensmittel- und Getränketests, Pharma/Biotechnologie |
Läuft über einen Lithiumakku (im Lieferumfang enthalten) | |
233 mm × 172 mm × 230 mm | |
Membranfilter |