Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender erleichtert Verfahren durch automatisches Dispensieren von Membranfiltern.
2625.00 CHF - 2970.00 CHF
Spezifikation
Abgabegeschwindigkeit | 0,5 s |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 233 mm × 172 mm × 230 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umwelt-/Wassertests, Lebensmittel- und Getränketests, Pharma/Biotechnologie |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Membranfilter |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15953040
|
Sartorius Stedim Biotech™
16713----BO |
Läuft über einen Lithiumakku (im Lieferumfang enthalten) | 2,4 kg |
2625.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15963040
|
Sartorius Stedim Biotech™
16713----PS |
2 V DC, 40 VA (externes Netzteil im Lieferumfang enthalten) | 2,6 kg |
2970.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender erleichtert Verfahren durch automatisches Dispensieren von Membranfiltern.
- Erleichtert mikrobiologische Testverfahren.
- Die geringe Stellfläche spart wertvollen Platz für die Laminarströmungshaube.
- Die Membranfilter werden vollautomatisch auf Knopfdruck, freihändig oder per Fußschalter aus der sterilen Verpackung entfernt.
Spezifikation
0,5 s | |
233 mm × 172 mm × 230 mm | |
Umwelt-/Wassertests, Lebensmittel- und Getränketests, Pharma/Biotechnologie | |
Membranfilter |