Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfilter aus Zellulosemischester, gezahnt, weiß/schwarz, 0.45μ m
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfiltereinheiten aus Cellulosenitrat, geriffelt, weiß/schwarz 0.45 μm kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--25-06--TF
Additional Details : Gewicht : 1.25000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982560
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertige, sterile Filtereinheiten kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
  • Wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt.
  • Geeignet für den Einsatz in Pharma/Biotech, Lebensmittel und Getränken, Umwelt-/Wassertests.
  • Geeignet für die mikrobielle Zählung.
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß/schwarz, mit Gitter
Polypropylen-Trichter, CN-Filtermembran, ABS-Basis
0.45 μm
2 Tabletts von 8
Trichterkapazität: 250 ml
Cellulose Nitrate
Steril
47 mm