Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfilter aus Zellulosemischester, gezahnt, weiß/schwarz, 0.45μ m
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfiltereinheiten aus Cellulosenitrat, geriffelt, weiß/schwarz 0.45 μm kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
92.70 CHF - 433.00 CHF
Spezifikation
Farbe | weiß/schwarz |
---|---|
Material | Polypropylen-Trichter, ABS-Basis |
Material (Membran) | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15952560
|
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--10-06--BL |
Trichterkapazität: 100 ml | 6 Beutel mit je 10 |
433.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15962560
|
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--10-06--TG |
Trichterkapazität: 100 ml | 3 Tabletts von 8 |
177.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15972560
|
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-06--BK |
Trichterkapazität: 250 ml | 6 Beutel mit je 8 |
356.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15902570
|
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-H6-ACF |
Trichterkapazität: 250 ml | 18 einzeln verpackt |
157.00 CHF
18 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15982560
|
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-06--TF |
Trichterkapazität: 250 ml | 2 Tabletts von 8 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertige, sterile Filtereinheiten kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
- Wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt.
- Geeignet für den Einsatz in Pharma/Biotech, Lebensmittel und Getränken, Umwelt-/Wassertests.
- Geeignet für die mikrobielle Zählung.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Spezifikation
weiß/schwarz | |
Cellulosenitrat | |
Steril |
Polypropylen-Trichter, ABS-Basis | |
0,45 μm | |
47 mm |