Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfilter aus Zellulosemischester, gezahnt, weiß/schwarz, 0.45μ m
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfiltereinheiten aus Cellulosenitrat, geriffelt, weiß/schwarz 0.45 μm kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--25-06--BK
Additional Details : Gewicht : 0.72000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Gebrauchsfertige, sterile Filtereinheiten kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
- Wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt.
- Geeignet für den Einsatz in Pharma/Biotech, Lebensmittel und Getränken, Umwelt-/Wassertests.
- Geeignet für die mikrobielle Zählung.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Spezifikation
weiß/schwarz | |
Polypropylen-Trichter, ABS-Basis | |
0,45 μm | |
6 Beutel mit je 8 |
Trichterkapazität: 250 ml | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- X48 Microsart Filter250,CN white-black,0.45µm
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose