Learn More
Micronova™ NovaWipe™ Wischtücher
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
Marke:  Micronova™ WP1-79
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13177336
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Spezifikation
Spezifikation
NovaWipe™ Cleanroom Wipes
22.9 cm
17.8 cm
No
Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
10 Wipers/Pk.
9 in.
7 in.
Polyvinyl Alcohol
9 x 7 in. (22.9 x 17.8 cm)
Workstations, laminar flow benches, walls, windows
0.0625 in.