Learn More
Micronova™ NovaWipe™ Wischtücher
Artikelnummer. p-3350323 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm)
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
18 x 4 in. (45.7 x 10.2 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
9 x 7 in. (22.9 x 17.8 cm)
Verpackungsmenge:
10 Wischer/Packung
Je 1
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 13127336
Marke: Micronova™ WP11212
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Spezifikation
Produkttyp NovaWipe™ Cleanroom Wipes
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30.5 cm
Material Polyvinyl Alcohol
Einwegprodukt Nein
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
Zur Verwendung mit (Geräte) Workstations, laminar flow benches, walls, windows
Verpackungsmenge 10 Wischer/Packung