Learn More
Sampling Systems™ MicroMate™ Pulverprobenehmer für kleine Volumen
Entwickelt für die Verwendung für pharmazeutische Einzeldosisproben. Der Sampling Systems™ MicroMate™ Probenehmer für kleine Pulvermengen ist für die Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten mit geringem Volumen ausgelegt.
910.00 CHF - 970.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pulverprobenehmer für kleine Volumina |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Kapazität (metrisch) | Bis zu 0,1 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pulverprobenahme |
Durchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15829211
|
Sampling Systems™
1070A-350 |
350 mm |
910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15839211
|
Sampling Systems™
1070A-500 |
500 mm |
970.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Punktmessung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Verstellbar, für eine Vielzahl von Größen geeignet
Spezifikation
Pulverprobenehmer für kleine Volumina | |
Bis zu 0,1 ml | |
5 mm |
Edelstahl (316L) | |
Pulverprobenahme |