Learn More
Sampling Systems™ MicroMate™ Pulverprobenehmer für kleine Volumen
Entwickelt für die Verwendung für pharmazeutische Einzeldosisproben. Der Sampling Systems™ MicroMate™ Probenehmer für kleine Pulvermengen ist für die Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten mit geringem Volumen ausgelegt.
Marke:  Sampling Systems™ 1070A-500
Additional Details : Gewicht : 1.44480kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839211
  • 970.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Punktmessung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Verstellbar, für eine Vielzahl von Größen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Pulverprobenehmer für kleine Volumina
Bis zu 0,1 ml
5 mm
650 mm
Edelstahl (316L)
Pulverprobenahme
500 mm