Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Plus Filtertrichter mit Suppor™ Membran
Ideal zur Überwachung von Reinwassersystemen, die bei Temperaturen bis zu 90 °C (194 °F) gehalten werden.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4809
Additional Details : Gewicht : 2.23250kg
Beschreibung
- Der mit Filter belüftete Deckel rastet an einer flüssigkeitsdichten Dichtung ein und ermöglicht die Filtration ohne Öffnen des Trichters und ohne Kontaminationsgefahr.
- Der Belüftungsfilter sorgt dafür, dass während der Filtration keine Kontamination mit der Luft in den Trichter gelangt.
- Kann direkt an einen Standard-Laborverteiler oder mit Adapter und Stopfen angeschlossen werden.
- Die Volumengraduierungen sind deutlich gekennzeichnet, um die Messung des Probenvolumens zu erleichtern.
- Einzeln verpackt und gekennzeichnet: einfache Kontaminationskontrolle und Chargenrückverfolgbarkeit.
- MicroFunnel Plus AP-Einheit ermöglicht die aseptische Entnahme der Probe über den Deckelprobenanschluss. Der Deckel muss nicht entfernt werden
- Entwickelt für den Einsatz mit der Pall™ Sentino™ Peristaltikpumpe (17194251) und dem Mikrobiologie-Verteiler (17104441).
Erhältlich mit den folgenden Membrantypen:
Supor Membran
- Material: Polyethersulfon
- Entwickelt für die Probenahme von heißem Wasser bis 90°°C.
GN-6-Metallmembran
- Material: Zellulosemischester
- In Schwarz oder Weiß erhältlich
Spezifikation
100 mL | |
Weiß | |
47 mm | |
0,2 μm | |
13,46 cm2 |
Suppor Membran (Polyethersulfon) | |
Einzeln verpackt | |
Schwarze Rasterlinien | |
50/Packung | |
Steril, mit Raster |