Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Plus Filtertrichter mit Suppor™ Membran
Ideal zur Überwachung von Reinwassersystemen, die bei Temperaturen bis zu 90 °C (194 °F) gehalten werden.
260.00 CHF - 676.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Beschreibung | Einzeln verpackt |
Durchmesser (metrisch) Filter | 47 mm |
Filtrationsbereich | 13,46 cm2 |
Produkttyp | Steril, mit Raster |
Produktcode | Marke | Porengröße | Kapazität (metrisch) | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Kapazität (metrisch) | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17184411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4814 |
0,45 μm | 300 mL | Suppor Membran (Polyethersulfon) | Schwarze Rasterlinien |
261.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17124421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4823 |
0,45 μm | 100 mL | Suppor Membran (Polyethersulfon) | Schwarze Rasterlinien |
540.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17144411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4809 |
0,2 μm | 100 mL | Suppor Membran (Polyethersulfon) | Schwarze Rasterlinien |
545.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17124411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4807 |
0,45 μm | 100 mL | GN-6 Metricel Membran, Cellulosemischester | Schwarze Rasterlinien |
555.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17154861
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4844 |
0,45 μm | 100 mL | Suppor Membran (Polyethersulfon) | Aseptischer Anschluss (AP), schwarze Rasterlinien |
610.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17144421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4829 |
0,45 μm | 300 mL | GN-6 Metricel Membran, Cellulosemischester | Schwarze Rasterlinien |
267.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17104431
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4857 |
0,2 μm | 300 ml | Supor Membran (Polyethersulfon) | Schwarze Rasterlinien |
260.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17134411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4808 |
0,45 μm | 100 mL | Schwarze Metricel Membran modifiziertes Polyethersulfon | Weiße Rasterlinien |
555.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17154421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4843 |
0,2 μm | 100 mL | Suppor Membran (Polyethersulfon) | Aseptischer Anschluss (AP), schwarze Rasterlinien |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Probensammlung, Transport und Filterung mit dem gleichen Trichter
- Der Deckel muss nicht entfernt werden
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Weiß | |
47 mm | |
Steril, mit Raster |
Einzeln verpackt | |
13,46 cm2 |