Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ 93-823 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe
Verringert das Risiko von Hautreizungen an empfindlichen Händen. Die Ansell Edmont™ Microflex™ Einweg-Nitrilhandschuhe der 93-823 Serie sind hochentwickelte Handschuhe zur Allergieprävention vom Typ I und IV.
17.90 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 |
---|---|
Beschreibung | Griffausführung: Texturierte Fingerspitzen |
Farbe | Blau |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15523964
|
Ansell Edmont™
93823070 |
6,5/7 | ||||||||
15533964
|
Ansell Edmont™
93823080 |
7,5/8 | ||||||||
15543964
|
Ansell Edmont™
93823090 |
8,5/9 |
17.90 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15503964
|
Ansell Edmont™
93823100 |
9,5/10 | ||||||||
15513964
|
Ansell Edmont™
93823060 |
5,5/6 | ||||||||
Beschreibung
- Einweghandschuhe aus Nitril
- Klinisch erwiesene Reduktion von Rötungen und Juckreiz im Zusammenhang mit der Kontaktdermatitis
- Ohne die Verwendung von chemischen Zusatzstoffen (z. B. Beschleunigern), die für Hautreizungen bekannt sind
- Sicher für Personen mit empfindlicher Haut oder Tendenz zu allergischen Reaktionen
- Texturierte Fingerspitzen
- Reduzierte Menge an Tensid bei der Herstellung der Handschuhe für festen und sicheren Griff bei der Handhabung von Gegenständen
- Erhöhte Empfindlichkeit aufgrund der dünnen Polymerkonstruktion mit einer Dicke von 0.06 mm auf der Handfläche und 0.10 mm an den Fingerspitzen
- Ultraweiches Material sorgt für Komfort und gute Passform bei langen Tragezeiten und führt zu erhöhter Mitarbeiterproduktivität
Anwendungen:
- Analytische Tests/Messungen
- Montage und Inspektion
- Biotechnologie
- Reinigung
- Tatortanalyse
- Handhabung kleiner und empfindlicher Teile und Materialien
- Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten
- Laboranalysen
- Beleuchtungsmontage
- Herstellung pharmazeutischer Produkte
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 | |
Blau | |
Puderfrei | |
0,06mm | |
1000 Handschuhe pro Versandkarton, 100 Handschuhe pro Spender, 10 Spender pro Versandkarton | |
240 mm |
Griffausführung: Texturierte Fingerspitzen | |
Nitril | |
Nitrilhandschuhe | |
Mit Beads | |
93-823 |