Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 17R Mikrozentrifuge
Die Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen verbinden Leistung, Vielseitigkeit und Sicherheit in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
7470.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 13.300 U/min |
Max. RZB | 17000 x G |
Geräuschpegel | 50 dB(A) |
Temperaturbereich | -9 bis +40 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10152694
|
Thermo Scientific™
75002455 |
MicroCL 17R , 230V, 24 x 1.5/2.0mL Rotor | 230 V, 50/60 Hz | 24 x 1,5/2,0 ml-Rotor mit Bioabdichtungsdeckel ClickSeal |
7470.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen verbinden Leistung, Vielseitigkeit und Sicherheit in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
In Verbindung mit unserer umfangreichen Rotorenauswahl bieten sie die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen, um sowohl komplexe als auch einfache Mikro-Reaktionsansätze zu verarbeiten.
Mit einer außergewöhnlichen Verarbeitungsleistung, 17.000 xg oder 21.000 xg sowohl bei den luftgekühlten als auch bei den gekühlten Modellen, einzigartigen Sicherheitsmerkmalen und einer breiten Palette von Rotoren und Zubehör ist die MicroCL 17 und 21 Serie die perfekte Wahl für die Beschleunigung von Routine-Probenverarbeitungsprozessen.Die MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen bieten ein neues Trennungserlebnis:
- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in 12 Sekunden
- Gekühlte Modelle bieten Kühlung in nur neun Minuten
- Der aerosoldichte ClickSeal™ Rotordeckel “rastet sicher ein” und gewährleistet, dass die Proben sicher aufgehoben sind
- Die neuen PPSU Deckel verfügen über eine höhere Stärke und Chemikalienbeständigkeit
- Intuitive Bedienelemente und die klare, gut ablesbare Anzeige erleichtern die Bedienung
- Kleine, platzsparende Stellfläche
- Robuste Bauweise für langjährigen, zuverlässigen Betrieb
- Einfach zu reinigen und zu warten
- Leises Betriebsgeräusch sorgt für sicheres, stressfreies Arbeiten
- 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal-Deckel, zertifiziert durch CAMR
- 36 x 0,5 ml Rotor mit aufschraubbarem Deckel
- Doppelreihiger Rotor 18 x 2,0/0,5 ml mit aufschraubbarem Deckel
- PCR 8 x 8 Rotor mit aufschraubbarem Deckel
- PCR 4 x 8 Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel
- Hämatokritrotor
- Zwei RZB-Klassen zur Auswahl (17.000 ×g / 21.100 ×g)
- Temperaturregelung bei den gekühlten Modellen (17R, 21R) zwischen -9 °C und +40 °C
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
17000 x G | |
-9 bis +40 °C | |
Kühl | |
Ja | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.) | |
Thermo Scientific |
13.300 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
62,0lb. (28,0 kg) |