Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 17R Mikrozentrifuge
Artikelnummer. 10152694 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Enthält:
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
Beschreibung:
MicroCL 17R , 230V, 24 x 1.5/2.0mL Rotor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Enthält Beschreibung Packungsgröße
10152694 230 V, 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel MicroCL 17R , 230V, 24 x 1.5/2.0mL Rotor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10152694 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75002455
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen verbinden Leistung, Vielseitigkeit und Sicherheit in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
Die Thermo Scientific MicroCL 17R Mikrozentrifugen eignen sich ideal für den täglichen Laboreinsatz und liefern hervorragende Verarbeitungsleistung, einzigartige Sicherheitsfunktionen und eine breite Palette an Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen. Mit Kühlung erhältlich.
Mit einer außergewöhnlichen Verarbeitungsleistung, 17.000 xg oder 21.000 xg sowohl bei den luftgekühlten als auch bei den gekühlten Modellen, einzigartigen Sicherheitsmerkmalen und einer breiten Palette von Rotoren und Zubehör ist die MicroCL 17 und 21 Serie die perfekte Wahl für die Beschleunigung von Routine-Probenverarbeitungsprozessen.
Die MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen bieten ein neues Trennungserlebnis:
  • Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in 12 Sekunden
  • Gekühlte Modelle bieten Kühlung in nur neun Minuten
  • Der aerosoldichte ClickSeal™ Rotordeckel “rastet sicher ein” und gewährleistet, dass die Proben sicher aufgehoben sind 
  • Die neuen PPSU Deckel verfügen über eine höhere Stärke und Chemikalienbeständigkeit
  • Intuitive Bedienelemente und die klare, gut ablesbare Anzeige erleichtern die Bedienung
  • Kleine, platzsparende Stellfläche
  • Robuste Bauweise für langjährigen, zuverlässigen Betrieb
  • Einfach zu reinigen und zu warten
  • Leises Betriebsgeräusch sorgt für sicheres, stressfreies Arbeiten
Das Fiberlite Rotoren-Portfolio
  • Beim Kauf einer MicroCL 17 oder 21 Mikrozentrifuge können Sie zwischen sechs Standard-Rotorkonfigurationen wählen:
    • 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal-Deckel, zertifiziert durch CAMR
    • 36 x 0,5 ml Rotor mit aufschraubbarem Deckel
    • Doppelreihiger Rotor 18 x 2,0/0,5 ml mit aufschraubbarem Deckel
    • PCR 8 x 8 Rotor mit aufschraubbarem Deckel
    • PCR 4 x 8 Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel
    • Hämatokritrotor
    • Zwei RZB-Klassen zur Auswahl (17.000 ×g / 21.100 ×g)
    • Temperaturregelung bei den gekühlten Modellen (17R, 21R) zwischen -9 °C und +40 °C
    Aerosoldichte, Hämatokrit-, PCR- und doppelreihige Rotoren sowie Verschlüsse und Röhrchenadapter sind separat erhältlich.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
    Max. Geschwindigkeit 13.300 U/min
    Max. RZB 17000 x G
    Geräuschpegel 50 dB(A)
    Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IVD
    Enthält 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
    Beschreibung MicroCL 17R , 230V, 24 x 1.5/2.0mL Rotor
    Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
    Gewährleistung 2 Jahre
    Gekühlt Ja
    Laufzeit 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
    Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
    Abmessungen (H x B x T) 33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.)
    Nettogewicht 62,0lb. (28,0 kg)
    Produktlinie Thermo Scientific
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V
    Rotor 24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
    Produkttyp Tisch-Zentrifuge
    Temperaturbereich (metrisch) -9 bis +40 °C