missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scotch-Brite™ Micro Duett Wipes

Premium wipes that offer highly efficient lint-free and streak-free cleaning power on most common surfaces. Excellent absorbency and wiping power with a very soft, and comfortable grip. Wipes can be used dry or damp, with or without chemicals.

Marke:  Scotch-Brite™ 7100043535

Additional Details : Gewicht : 0.02800kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17128690

  • 925.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Fusselfreie und streifenfreie Reinigung, insbesondere in Nassbereichen
  • Kann trocken oder feucht, mit oder ohne Chemikalien verwendet werden
  • Gute Langlebigkeit und maschinenwaschbar bis 95 °C
Spezifikation

Spezifikation

Wischtücher
320 mm
400 x 320 mm
Maschinenwaschbar
400 mm
Rot
5/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote