Learn More
Bochem™ Mikro-Doppelspatel, Nickel
Doppelseitig für Vielseitigkeit und Mikrogröße für einfache Anwendung in kleinen Fläschchen. Bochem™ Mikro-Doppelspatel mit einem flachen und einem abgerundeten Ende aus widerstandsfähigem Nickel (99.5 %).
34.85 CHF - 37.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
---|---|
Breite (metrisch) Sägeblatt | 8 mm |
Material | 99.5 % Nickel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10789441
|
Bochem™
3046 |
100 mm | 35 mm |
37.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10693072
|
Bochem™
3047 |
130 mm | 40 mm |
34.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10106460
|
Bochem™
3053 |
150 mm | 50 mm |
35.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Doppelanschluss.
- Mikrogröße.
- Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
- Nickelkonstruktion (99.5 %).
Spezifikation
Mikrodoppelspatel | |
8 mm | |
99.5 % Nickel |