Learn More
Bochem™ Mikro-Doppelspatel, Nickel
Doppelseitig für Vielseitigkeit und Mikrogröße für einfache Anwendung in kleinen Fläschchen. Bochem™ Mikro-Doppelspatel mit einem flachen und einem abgerundeten Ende aus widerstandsfähigem Nickel (99.5 %).
Marke:  Bochem™ 3046
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789441
  • 37.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelanschluss.
  • Mikrogröße.
  • Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
  • Nickelkonstruktion (99.5 %).
Spezifikation
Spezifikation
Mikrodoppelspatel
8 mm
100 mm
35 mm
99.5 % Nickel