missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MICB. Source: E.coli Amino Acid Sequence: CKKKTSAAEGPELVSLQVLDQHPVGTGDHRDAAQLGFQPLMSATGSTGSTE The MICB Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The MICB Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 4277 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | MICB Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | MHC class I chain-related protein B, MHC class I mic-B antigen, MHC class I polypeptide-related sequence B, MIC-B, PERB11.2MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX, stress inducible class I homolog |
| Gensymbol | MICB |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?