Learn More
MICA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MICA
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850434
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12619-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840434
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12619-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MICA is the higly polymorphic MHC (HLA) class I chain-related gene A. The protein product is expressed on the cell surface, although unlike canonical class I molecules does not seem to associate with beta-2-microglobulin. It is thought that MICA functions as a stress-induced antigen that is broadly recognized by intestinal epithelial gamma delta T cells.
Spezifikation
Spezifikation
MICA
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q29983
100507436
MICA Fusion Protein Ag3298
Primary
-20°C
MICA
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
MIC A, MICA, PERB11.1
MICA
IgG
Antigen Affinity Chromatography