missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II Rat, APC, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB70-APC-100ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15982378

  • 271.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

MHC Class II
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
H2-Ab1 and H2-Eb1
Protein A/G Purified
RUO
14969
IgG2b κ
Flow Cytometry
M5/114.15.2
APC
NP_034512
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
MHC Class II Rat, APC, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™ > 100 μg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt