Learn More
MHC Class II Rat, APC, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
122.00 CHF - 271.00 CHF
Spezifikation
Antigen | MHC Class II |
---|---|
Klon | M5/114.15.2 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992378
|
EnquireBio
QAB70-APC-25ug |
25 μg |
122.00 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15982378
|
EnquireBio
QAB70-APC-100ug |
100 μg |
271.00 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
MHC Class II | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
14969 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
M5/114.15.2 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_034512 | |
H2-Ab1 and H2-Eb1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MHC Class II Rat, APC, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™