Learn More
MHC Class II Rat, APC, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB70-APC-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992378
  • 128.10 CHF / 25 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
MHC Class II
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
H2-Ab1 and H2-Eb1
Protein A/G Purified
RUO
14969
IgG2b κ
Flow Cytometry
M5/114.15.2
APC
NP_034512
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.