Learn More
Sartorius™ Filter aus Quarzmikrofaser ohne Bindemittel, weiß, Sorte MGB
Marke:  Sartorius™ FT-3-1102-125
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790426
  • 116.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Gehäuse 95mbar
Weiß
Scheibe
1 μm
100sec.
MGB
500 °C
Filter ohne Binder
143 g/m2
Glas-Mikrofaserfilter
Glas-Mikrofaser
Unsteril
Empfohlen für analytische und gravimetrische Analysen und auch als Vorfilter
50 pro Packung
0,7 mm
125 mm