Learn More
Sartorius™ Filter aus Quarzmikrofaser ohne Bindemittel, weiß, Sorte MGB
92.75 CHF - 116.00 CHF
Spezifikation
Luftwiderstand Gehäuse 95mbar
Flächengewicht 143 g/m2
Farbe Weiß
Filtertyp Glas-Mikrofaserfilter
Format Scheibe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11770426
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
FT-3-1102-100
100 mm
92.75 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11790426
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
FT-3-1102-125
125 mm
116.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Gehäuse 95mbar
Weiß
Scheibe
1 μm
100sec.
MGB
500 °C
Filter ohne Binder
143 g/m2
Glas-Mikrofaserfilter
Glas-Mikrofaser
Unsteril
Empfohlen für analytische und gravimetrische Analysen und auch als Vorfilter
50 pro Packung
0,7 mm