missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ MGAT1 Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18130420 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18130420 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18130420 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP209399
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems.

The MGAT1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1189. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens MGAT1, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinie Novus
Protein State Native
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.