missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MFF Antibody, Biotin, R&D Systems™

Artikelnummer. 18603787 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18603787 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18603787 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318442B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

MFF Polyclonal specifically detects MFF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MFF
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias mitochondrial fission factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between Between 50 and 100..
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cell Biology, Endocrinology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56947
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.