Learn More
Metro™ Doppeltiefe Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Verbindet stationäre Endeinheiten in doppeltiefen Systemen und mit Aufbau-Schienensets
Marke: Metro™ LTTE18C
Additional Details : Gewicht : 26.56000kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit den Regalsystemen Metro Super Erecta™ und Super Adjustable™
- Verchromte Oberfläche
- Das Kit enthält Pfosten mit 86 in (218.5 cm) und Verbindungselemente
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
86 in-Pfosten und Verbindungselemente | |
14.8 kg | |
Verchromt | |
33 lbs. | |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem | |
Chrome |
18 Zoll | |
18 Zoll | |
Kit für stationäre Endeinheit | |
45.7 cm | |
45.7 cm |