Learn More
Metro™ Doppeltiefe Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Verbindet stationäre Endeinheiten in doppeltiefen Systemen und mit Aufbau-Schienensets
2015.00 CHF - 2075.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Verchromt |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem |
Enthält | 86 in-Pfosten und Verbindungselemente |
Produkttyp | Kit für stationäre Endeinheit |
Material | Chrome |
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15987151
|
Metro™
LTTE21C |
37 lb | 21 Zoll | 21 Zoll |
2055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15977151
|
Metro™
LTTE18C |
33 lbs. | 18 Zoll | 18 Zoll |
2015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997151
|
Metro™
LTTE24C |
41 lbs. | 24 Zoll | 24 Zoll |
2075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit den Regalsystemen Metro Super Erecta™ und Super Adjustable™
- Verchromte Oberfläche
- Das Kit enthält Pfosten mit 86 in (218.5 cm) und Verbindungselemente
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Verchromt | |
86 in-Pfosten und Verbindungselemente | |
Chrome |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem | |
Kit für stationäre Endeinheit |