Learn More
Metro™ Doppeltiefe Top-Track-Kits für mobile Geräte
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
Marke:  Metro™ LTTM24C
Additional Details : Gewicht : 42.52800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15927161
  • 1400.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit den Regalsystemen Metro Super Erecta™ und Super Adjustable™
  • Das Kit umfasst Pfosten, Rollen, Rollenführungen, ringförmige Stoßfänger, Rollenlagerbaugruppen und Befestigungselemente zum Verbinden von zwei Einheiten
  • Verchromt
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Pfosten, Laufrollen/Rollenführungen, Ringstoßfänger, Rollenlagermontage, Befestigungselemente zum Verbinden von zwei beweglichen Top-Track™ Einheiten
35 kg
Verchromt
78 lbs.
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem
Chrome
26.25 Zoll
24 Zoll
Kit für mobile Geräte
66.7 cm
61 cm