Learn More
Metro™ Doppeltiefe Top-Track-Kits für mobile Geräte
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
1280.00 CHF - 1400.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Verchromt |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem |
Enthält | Pfosten, Laufrollen/Rollenführungen, Ringstoßfänger, Rollenlagermontage, Befestigungselemente zum Verbinden von zwei beweglichen Top-Track™ Einheiten |
Produkttyp | Kit für mobile Geräte |
Material | Chrome |
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15907161
|
Metro™
LTTM18C |
72 lbs. | 20.25 Zoll | 18 Zoll |
1280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927161
|
Metro™
LTTM24C |
78 lbs. | 26.25 Zoll | 24 Zoll |
1400.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15917161
|
Metro™
LTTM21C |
75 lbs. | 23.25 Zoll | 21 Zoll |
1365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit den Regalsystemen Metro Super Erecta™ und Super Adjustable™
- Das Kit umfasst Pfosten, Rollen, Rollenführungen, ringförmige Stoßfänger, Rollenlagerbaugruppen und Befestigungselemente zum Verbinden von zwei Einheiten
- Verchromt
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Verchromt | |
Pfosten, Laufrollen/Rollenführungen, Ringstoßfänger, Rollenlagermontage, Befestigungselemente zum Verbinden von zwei beweglichen Top-Track™ Einheiten | |
Chrome |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem | |
Kit für mobile Geräte |