Learn More
Metro™ Doppeltiefe Top-Track-Kits für mobile Geräte
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
Marke:  Metro™ LTTM18C
Additional Details : Gewicht : 38.90400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15907161
  • 1280.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit den Regalsystemen Metro Super Erecta™ und Super Adjustable™
  • Das Kit umfasst Pfosten, Rollen, Rollenführungen, ringförmige Stoßfänger, Rollenlagerbaugruppen und Befestigungselemente zum Verbinden von zwei Einheiten
  • Verchromt
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Pfosten, Laufrollen/Rollenführungen, Ringstoßfänger, Rollenlagermontage, Befestigungselemente zum Verbinden von zwei beweglichen Top-Track™ Einheiten
32.4 kg
Verchromt
72 lbs.
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem
Chrome
20.25 Zoll
18 Zoll
Kit für mobile Geräte
51.4 cm
45.7 cm