Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für stationäre Endeinheiten
Verbindet Endeinheiten mit Schienen und verankert Schienen am Boden
1380.00 CHF - 2580.00 CHF
Spezifikation
Enthält | 74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente zum Anschluss von doppeltiefen stationären qwikTRAK™ Endeinheiten an die Schiene und zum Verankern der Schiene am Boden |
---|---|
Produkttyp | Kit für stationäre Endeinheit |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15936981
|
Metro™
LBTES |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem | Edelstahl | 73.6 lb. | 33,5 kg |
2580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15916981
|
Metro™
LBTEC |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem | Chrom | 73.6 lb. | 33,5 kg |
1380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15926981
|
Metro™
LBTEK3 |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem | Stahl | 73.6 lb. | 33,5 kg |
1645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15946981
|
Metro™
LBTEX3 |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem | Polymer | 42.3 lb. | 19,2 kg |
2205.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax iQ Regalsystemen
- Das Set enthält 74 in. (188 cm) hohe feststehende Pfosten und Verbindungselemente
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes System mit doppelter Tiefe. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente zum Anschluss von doppeltiefen stationären qwikTRAK™ Endeinheiten an die Schiene und zum Verankern der Schiene am Boden | |
Kit für stationäre Endeinheit |