Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für stationäre Endeinheiten
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Und MetroMax iQ Regalsysteme
- Das Set beinhaltet 74 in. (188 cm) hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes System mit doppelter Tiefe. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kit für stationäre Endeinheit |
| Ausführung | Schweres Polymer. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro MetroMax i und Q Regalsystem |
| Enthält | 74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente zum Anschluss von doppeltiefen stationären qwikTRAK™ Endeinheiten an die Schiene und zum Verankern der Schiene am Boden |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 42.3 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 19,2 kg |
| Material | Polymer |