missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylglyoxal Antibody (9E7), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18061376 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18061376 100 μg 100 Mikrogramm
18645868 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18061376 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259368

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Methylglyoxal Monoclonal specifically detects Methylglyoxal in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Methylglyoxal
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 90000000
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS pH 7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Gen-Alias 2-oxopropanal, Pyruvaldehyde
Gensymbole GLO1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic Methylglyoxal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2739
Testspezifität Specific for Methylglyoxal modified proteins. Does not detect free Methylglyoxal. Does not cross-react with Acrolein, Hexanoyl Lysine, Malondialdeyhde, 4-Hydroxy-2-hexenal, 4-Hydroxy nonenal, or Crotonaldehyde modified proteins.
Zielspezies Human, Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at -20C.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.