Learn More
SI Analytics™ Kombinationselektrode aus Metall
Die SI Analytics™ ScienceLine Kombinationselektrode aus Metall ist bei der Titration die erste Wahl und kann in einer Reihe von Anwendungen wie allgemeinen Redox-Titrationen verwendet werden.
Marke: SI Analytics™ 285102413
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und Verbindungskabel
- Zur Bestimmung des Säurewerts und von Halogenid (überwiegend Chlorid)
- Zur Bestimmung der Jodzahl, des Peroxizwertes und der allgemeinen Redoxtitrationen
Spezifikation
Steckkopf | |
Glas | |
Halogenid-Titration | |
Agcl 62 | |
120 mm | |
4 mm |
Platinmembran | |
Metall-Kombinationselektroden | |
Ag/ AgCl | |
ΓÇô5 bis 100 °C | |
12 mm |