Learn More
SI Analytics™ Kombinationselektrode aus Metall
Die SI Analytics™ ScienceLine Kombinationselektrode aus Metall ist bei der Titration die erste Wahl und kann in einer Reihe von Anwendungen wie allgemeinen Redox-Titrationen verwendet werden.
298.00 CHF - 314.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen | Steckkopf |
---|---|
Material | Glas |
Typ | Metall-Kombinationselektroden |
Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis 100 °C |
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10241981
|
SI Analytics™
285102249 |
Pt 6280 | 120 mm | Keramikmembran |
298.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10790612
|
SI Analytics™
285102019 |
Pt 62 | 120 mm | Platinmembran |
300.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10345341
|
SI Analytics™
285102002 |
Pt 61 | 170 mm | Platinmembran |
307.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10478952
|
SI Analytics™
285102413 |
Agcl 62 | 120 mm | Platinmembran |
314.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und Verbindungskabel
- Zur Bestimmung des Säurewerts und von Halogenid (überwiegend Chlorid)
- Zur Bestimmung der Jodzahl, des Peroxizwertes und der allgemeinen Redoxtitrationen
Spezifikation
Steckkopf | |
Metall-Kombinationselektroden | |
12 mm |
Glas | |
-5 bis 100 °C |