Learn More
Meprin alpha Subunit/MEP1A Antibody (009), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610271 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18610271 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18610271 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289287PCP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Meprin alpha Subunit/MEP1A Monoclonal specifically detects Meprin alpha Subunit/MEP1A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Meprin alpha Subunit/MEP1A
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 009
Konjugat PerCP
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)), EC 3.4.24, EC 3.4.24.18, endopeptidase-2, meprin A subunit alpha, meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase), N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha, PABA peptide hydrolase, PPH alpha, PPHA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Meprin alpha Subunit/MEP1A (Accession#: NP_005579.2; Met1-Gln601).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Proteases & Other Enzymes
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4224
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus