Beschreibung
MED28 Polyclonal specifically detects MED28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MED28 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9H204 |
| Gen-Alias | DKFZP434N185, EG1DKFZp434N185, magicin, mediator complex subunit 281500003D12Rik, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 28 homolog (S. cerevisiae), subunit 28 homolog |
| Gensymbole | MED28 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |